tert-Butyl hydrogen succinate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64706.03
H64706.06
H64706.03EA
1400
CZK
H64706.03
H64706.06
tert-Butyl hydrogen succinate 97%
tert-Butyl hydrogen succinate
Purity: 97%
CAS No.: 15026-17-2
Molecular Formula: C8H14O4
Formula Weight: 174.20
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₁₄O₄ Bod tání: 51…54 °C (lit.) Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00273441 CAS číslo: 15026-17-2 |