Tisk…
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H64689.06 H64689.14 H64689.22
H64689.06EA 1720 CZK
H64689.06 H64689.14 H64689.22
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 360575-28-6 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Density: 1.70 Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 43-47° Boiling Point: 100-102°/8mm Beilstein Reference: 2573976 MDL No.: MFCD03407341
Vzorec: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Bod varu: 100…102 °C (8 mmHg)
Bod tání: 43…47 °C
Hustota: 1,70
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD03407341
CAS číslo: 360575-28-6