Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64688.06
H64688.14
H64688.06EA
2070
CZK
H64688.06
H64688.14
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate 97%
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 185629-31-6
Molecular Formula: C8H6FNO4
Formula Weight: 199.14
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 10657755
MDL No.: MFCD08444027
Vzorec:
C₈H₆FNO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08444027 CAS číslo: 185629-31-6 |