Tisk…
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H64678.03 H64678.06
H64678.03EA 3230 CZK
H64678.03 H64678.06
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine 95%
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Purity: 95% CAS No.: 6980-08-1 Molecular Formula: C5H4ClN3O2 Formula Weight: 173.56 Beilstein Reference: 391939 MDL No.: MFCD04116097
Vzorec: C₅H₄ClN₃O₂
MW: 173,56 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116097
CAS číslo: 6980-08-1