Tisk…
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine
H64674.06 H64674.14
H64674.06EA 1860 CZK
H64674.06 H64674.14
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 97%
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline
Purity: 97% CAS No.: 164513-38-6 Molecular Formula: C6H6BrNO Formula Weight: 188.02 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 198-202° Beilstein Reference: 6798531 MDL No.: MFCD03427664
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Bod tání: 198…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427664
CAS číslo: 164513-38-6