4-Bromo-1H-pyrazole 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64673.14
H64673.36
H64673.14EA
2000
CZK
H64673.14
H64673.36
4-Bromo-1H-pyrazole 98+%
4-Bromo-1H-pyrazole
Purity: 98+%
CAS No.: 2075-45-8
Molecular Formula: C3H3BrN2
Formula Weight: 146.97
Physical Form: Solid
Melting Point: 93-96° lit.
Boiling Point: 250-260° lit.
Beilstein Reference: 106510
MDL No.: MFCD00075602
Vzorec:
C₃H₃BrN₂ Bod varu: 250…260 °C (lit.) Bod tání: 93…96 °C (lit.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075602 CAS číslo: 2075-45-8 |