Tisk…
4,4'-Dibromotriphenylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64666.03 H64666.06
H64666.03EA 2060 CZK
H64666.03 H64666.06
4,4'-Dibromotriphenylamine 98%
4,4'-Dibromotriphenylamine
Purity: 98% CAS No.: 81090-53-1 Molecular Formula: C18H13Br2N Formula Weight: 403.12 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 85° Beilstein Reference: 7094354 MDL No.: MFCD00060104
Vzorec: C₁₈H₁₃Br₂N
Bod tání: 85 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060104
CAS číslo: 81090-53-1