Tisk…
2-bromo-1-(o-tolyl)ethanone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-(o-tolyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2'-methylacetophenone
H64651.03 H64651.06
H64651.03EA 3570 CZK
H64651.03 H64651.06
2-bromo-1-(o-tolyl)ethanone 98%
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Purity: 98% CAS No.: 51012-65-8 Molecular Formula: C9H9BrO Formula Weight: 213.07 Boiling Point: 81-83° Beilstein Reference: 508116 MDL No.: MFCD04038955
Vzorec: C₉H₉BrO
MW: 213.074 g/mol
Bod varu: 81…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038955
CAS číslo: 51012-65-8