5-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64643.06
H64643.14
H64643.06EA
1650
CZK
H64643.06
H64643.14
5-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
5-Bromo-2-iodobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 21740-00-1
Molecular Formula: C7H4BrIO2
Formula Weight: 326.92
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 158-163°
Beilstein Reference: 3247380
MDL No.: MFCD00079717
Vzorec:
C₇H₄BrIO₂ Bod tání: 158…163 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00079717 CAS číslo: 21740-00-1 |