2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H64605.03
H64605.06
H64605.03EA
3610
CZK
H64605.03
H64605.06
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 64622-16-8
Molecular Formula: C7H4BrClO
Formula Weight: 219.46
Physical Form: Solid
Melting Point: 81-86°
Beilstein Reference: 2613087
MDL No.: MFCD00266792
Vzorec:
C₇H₄BrClO MW: 219,46 g/mol Bod tání: 81…86 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00266792 CAS číslo: 64622-16-8 |