Tisk…
4-Chloro-2-fluoropyridine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64557.03 H64557.06
H64557.03EA 7110 CZK
H64557.03 H64557.06
4-Chloro-2-fluoropyridine 95%
4-Chloro-2-fluoropyridine
Purity: 95% CAS No.: 34941-92-9 Molecular Formula: C5H3ClFN Formula Weight: 131.53 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 1634727 MDL No.: MFCD04112503
Vzorec: C₅H₃ClFN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04112503
CAS číslo: 34941-92-9