Methyl-4-methoxypicolinate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64519.06
H64519.14
H64519.06EA
2120
CZK
H64519.06
H64519.14
Methyl-4-methoxypicolinate 98%
Methyl-4-methoxypicolinate
Purity: 98%
CAS No.: 29681-43-4
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Physical Form: Solid
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 47-50°
Beilstein Reference: 473379
MDL No.: MFCD00956223
Vzorec:
C₈H₉NO₃ Bod tání: 47…50 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00956223 CAS číslo: 29681-43-4 |