5-Nitropicolinic acid 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Nitro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Nitropyridine-2-carboxylic acid, 5-Nitropicolinic acid
H64499.03
H64499.06
H64499.03EA
1350
CZK
H64499.03
H64499.06
5-Nitropicolinic acid 97+%
5-Nitropicolinic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 30651-24-2
Molecular Formula: C6H4N2O4
Formula Weight: 168.11
Physical Form: Solid
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 139209
MDL No.: MFCD04114182
Vzorec:
C₆H₄N₂O₄ Bod tání: 208…212 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114182 CAS číslo: 30651-24-2 |