3-Methoxyphenethylamine 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
H64494.06
H64494.14
H64494.22
H64494.06EA
1430
CZK
H64494.06
H64494.14
H64494.22
3-Methoxyphenethylamine 97+%
3-Methoxyphenethylamine
Purity: 97+%
CAS No.: 2039-67-0
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₁₃NO MW: 151.21 Bod varu: 118…118 °C (6 mmHg) Hustota: 1.038 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008187 CAS číslo: 2039-67-0 EINECS: 218-017-9 ADR: 8 III |