Tisk…
5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64486.03 H64486.06
H64486.03EA 1200 CZK
H64486.03 H64486.06
5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile 98%
5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
Purity: 98% CAS No.: 95727-86-9 Molecular Formula: C7H3F3N2 Formula Weight: 172.11 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 13339826 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD01001119
Vzorec: C₇H₃F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01001119
CAS číslo: 95727-86-9
ADR: 6.1,III