Tisk…
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (6-Isopropoxypyridin-3-yl)boronic acid, 2-Isoproxypyridine-5-boronic acid
H64461.MD H64461.06
H64461.MDEA 1620 CZK
H64461.MD H64461.06
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid 97%
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 870521-30-5 Molecular Formula: C8H12BNO3 Formula Weight: 181.00 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD07368870
Vzorec: C₈H₁₂BNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368870
CAS číslo: 870521-30-5