Tisk…
3-Bromocarbazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-9H-carbazole
H64437.14 H64437.06
H64437.14EA 14250 CZK
H64437.14 H64437.06
3-Bromocarbazole 98%
3-Bromocarbazole
Purity: 98% CAS No.: 1592-95-6 Molecular Formula: C12H8BrN Formula Weight: 246.11 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 195-199° Boiling Point: 160°/6mm Beilstein Reference: 142195 MDL No.: MFCD00222621
Vzorec: C₁₂H₈BrN
Bod varu: 160 °C (6 mmHg)
Bod tání: 195…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00222621
CAS číslo: 1592-95-6