Tisk…
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H64415.MD H64415.03 H64415.06
H64415.MDEA 1150 CZK
H64415.MD H64415.03 H64415.06
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Purity: 98% CAS No.: 775-00-8 Molecular Formula: C9H10F3N Formula Weight: 189.18 Beilstein Reference: 2719818 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD01529875
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01529875
CAS číslo: 775-00-8
ADR: 8,III