2-Bromo-5-chloropyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64367.14
H64367.22
H64367.14EA
2280
CZK
H64367.14
H64367.22
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
2-Bromo-5-chloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 40473-01-6
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Physical Form: Solid
Melting Point: 65-69° lit.
Boiling Point: 128°/16mm
Beilstein Reference: 109098
MDL No.: MFCD00234006
Vzorec:
C₅H₃BrClN Bod varu: 128 °C (16 mmHg) Bod tání: 65…69 °C (lit.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234006 CAS číslo: 40473-01-6 |