3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-2-chloro-6-picoline, 5-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine, 3-Bromo-6-chloro-2-picoline
Purity: 98%
CAS No.: 132606-40-7
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Physical Form: Liquid
Melting Point: 46-47°
Boiling Point: 80-84°/2mm lit.
Beilstein Reference: 4243997
MDL No.: MFCD07375117
Vzorec:
C₆H₅BrClN MW: 206,47 g/mol Bod varu: 80…84 °C (2 mmHg) (lit.) Bod tání: 46…47 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07375117 CAS číslo: 132606-40-7 |