2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64330.06
H64330.14
H64330.22
H64330.06EA
1230
CZK
H64330.06
H64330.14
H64330.22
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde 97%
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 174265-12-4
Molecular Formula: C7H4BrClO
Formula Weight: 219.46
Physical Form: Crystalline
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 64-68° lit.
Beilstein Reference: 10423891
MDL No.: MFCD00462870
Vzorec:
C₇H₄BrClO Bod tání: 64…68 °C (lit.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00462870 CAS číslo: 174265-12-4 |