2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64329.03
H64329.06
H64329.03EA
2010
CZK
H64329.03
H64329.06
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 95%
CAS No.: 887707-25-7
Molecular Formula: C6H2ClF3IN
Formula Weight: 307.44
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 43°
Beilstein Reference: 10249610
MDL No.: MFCD12024302
Vzorec:
C₆H₂ClF₃IN Bod tání: 43 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12024302 CAS číslo: 887707-25-7 |