Tisk…
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64303.03 H64303.06
H64303.03EA 1690 CZK
H64303.03 H64303.06
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate
Purity: 97% CAS No.: 106896-49-5 Molecular Formula: C8H8BrNO2 Formula Weight: 230.06 Physical Form: Solid Melting Point: 105-109° Beilstein Reference: 4905039 MDL No.: MFCD01861385
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Bod tání: 105…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861385
CAS číslo: 106896-49-5