4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H64295.03
H64295.06
H64295.03EA
1600
CZK
H64295.03
H64295.06
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 52289-54-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Bod varu: 262…267 °C (lit.) Hustota: 1,107 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02261771 CAS číslo: 52289-54-0 |