(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-(+)-Glycidyl nosylate, (S)-Oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulphonate, Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulphonate
H64289.06
H64289.14
H64289.06EA
3090
CZK
H64289.06
H64289.14
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 115314-14-2
Molecular Formula: C9H9NO6S
Formula Weight: 259.23
Melting Point: 63-66°
Beilstein Reference: 4704457
MDL No.: MFCD00064582
Vzorec:
C₉H₉NO₆S MW: 259,23 g/mol Bod tání: 63…66 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064582 CAS číslo: 115314-14-2 |