Ethyl-3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64288.06
H64288.14
H64288.06EA
3570
CZK
H64288.06
H64288.14
Ethyl-3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride 95%
Ethyl-3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 57508-48-2
Molecular Formula: C5H10N2O2.HCl
Formula Weight: 166.60
Physical Form: Solid
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 3694030
MDL No.: MFCD06797615
Vzorec:
C₅H₁₁ClN₂O₂ Bod tání: 105…108 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797615 CAS číslo: 57508-48-2 |