6-fluoronicotinonitrile 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64278.03
H64278.06
H64278.03EA
2560
CZK
H64278.03
H64278.06
6-fluoronicotinonitrile 95%
6-fluoronicotinonitrile
Purity: 95%
CAS No.: 3939-12-6
Molecular Formula: C6H3FN2
Formula Weight: 122.10
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 51-52°
Beilstein Reference: 471855
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD09261087
Vzorec:
C₆H₃FN₂ Bod tání: 51…52 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09261087 CAS číslo: 3939-12-6 ADR: 6.1,III |