Tisk…
5-Azaindole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
H64272.03 H64272.06
H64272.03EA 1620 CZK
H64272.03 H64272.06
5-Azaindole 98%
5-Azaindole
Purity: 98% CAS No.: 271-34-1 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 104-108° Beilstein Reference: 109684 MDL No.: MFCD00955936
Vzorec: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Bod tání: 104…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955936
CAS číslo: 271-34-1