5-Hydroxypicolinic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
H64265.03
H64265.06
H64265.14
H64265.03EA
1070
CZK
H64265.03
H64265.06
H64265.14
5-Hydroxypicolinic acid 98+%
5-Hydroxypicolinic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 15069-92-8
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Physical Form: Solid
Melting Point: 260-264°
Beilstein Reference: 116009
MDL No.: MFCD00661309
Vzorec:
C₆H₅NO₃ Bod tání: 260…264 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00661309 CAS číslo: 15069-92-8 |