Tisk…
3-Bromopicolinic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64258.06 H64258.14
H64258.06EA 3060 CZK
H64258.06 H64258.14
3-Bromopicolinic acid 97%
3-Bromopicolinic acid
Purity: 97% CAS No.: 30683-23-9 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Physical Form: Solid Density: 1.813 Melting Point: 141-144° Beilstein Reference: 472171 MDL No.: MFCD01320380
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Bod tání: 141…144 °C
Hustota: 1,813
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320380
CAS číslo: 30683-23-9