Tisk…
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64255.14 H64255.22
H64255.14EA 3510 CZK
H64255.14 H64255.22
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate 98%
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate
Purity: 98+% CAS No.: 5597-50-2 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Powder Appearance: Off-white Melting Point: 39-41° lit. Boiling Point: 108°/11mm Beilstein Reference: 2211073 MDL No.: MFCD00071577
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Bod varu: 108 °C (11 mmHg)
Bod tání: 39…41 °C (lit.)
Bod vzplanutí: >113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071577
CAS číslo: 5597-50-2