2,4-Dichloro-6-methylpyridine 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64248.03
H64248.06
H64248.03EA
2880
CZK
H64248.03
H64248.06
2,4-Dichloro-6-methylpyridine 97+%
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Purity: 97+%
CAS No.: 42779-56-6
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.01
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Boiling Point: 205-206°
Beilstein Reference: 111084
MDL No.: MFCD08669834
Vzorec:
C₆H₅Cl₂N MW: 162.01 g/mol Bod varu: 205…206 °C |
MDL Number:
MFCD08669834 CAS číslo: 42779-56-6 |