Tisk…
4-Bromopicolinic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromopyridine-2-carboxylic acid
H64244.03 H64244.06 H64244.14
H64244.03EA 1350 CZK
H64244.03 H64244.06 H64244.14
4-Bromopicolinic acid 97%
4-Bromopicolinic acid
Purity: 97% CAS No.: 30766-03-1 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 177-179° Beilstein Reference: 471891 MDL No.: MFCD03426665
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01
Bod tání: 177…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426665
CAS číslo: 30766-03-1