3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromo-9-phenylcarbazole
H64212.06
H64212.14
H64212.22
H64212.06EA
1700
CZK
H64212.06
H64212.14
H64212.22
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Purity: 98%
CAS No.: 1153-85-1
Molecular Formula: C18H12BrN
Formula Weight: 322.20
Physical Form: Solid
Melting Point: 97-98°
Beilstein Reference: 1315492
MDL No.: MFCD11977305
Vzorec:
C18H12BrN MW: 322.20 g/mol Bod tání: 97…98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11977305 CAS číslo: 1153-85-1 |