Tisk…
3,5-Dibromo-4-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64177.03 H64177.06
H64177.03EA 2460 CZK
H64177.03 H64177.06
3,5-Dibromo-4-methoxypyridine 98%
3,5-Dibromo-4-methoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 650140-84-4 Molecular Formula: C6H5Br2NO Formula Weight: 266.92 Physical Form: Solid Appearance: Off-white MDL No.: MFCD13185524
Vzorec: C6H5Br2NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185524
CAS číslo: 25813-24-5