Tisk…
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64141.MD H64141.03
H64141.MDEA 3710 CZK
H64141.MD H64141.03
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95%
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Purity: 95% CAS No.: 83265-53-6 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Melting Point: 141-146° dec. MDL No.: MFCD01569537
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14
Bod tání: 141…146 °C (rozkl.)
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569537
CAS číslo: 83265-53-6