Tisk…
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64140.06 H64140.14
H64140.06EA 6730 CZK
H64140.06 H64140.14
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 97%
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 4925-88-6 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 82-86° Beilstein Reference: 1866592 MDL No.: MFCD02253192
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Bod tání: 82…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02253192
CAS číslo: 4925-88-6