Tisk…
4-Bromophthalimide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromoisoindoline-1,3-dione, 5-bromo-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
H64136.06 H64136.14
H64136.06EA 2090 CZK
H64136.06 H64136.14
4-Bromophthalimide ≥97%
4-Bromophthalimide
Purity: 97+% CAS No.: 6941-75-9 Molecular Formula: C8H4BrNO2 Formula Weight: 226.03 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 230-235° Beilstein Reference: 131235 MDL No.: MFCD00466049
Vzorec: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Bod tání: 230…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466049
CAS číslo: 6941-75-9