6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64129.03
H64129.06
H64129.03EA
4840
CZK
H64129.03
H64129.06
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde 97%
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 54087-03-5
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.55
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 69-70°
Beilstein Reference: 1446583
MDL No.: MFCD09832941
Vzorec:
C₆H₄ClNO Bod tání: 69…70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832941 CAS číslo: 54087-03-5 |