Tisk…
7-Bromo-1-heptene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64127.06 H64127.14 H64127.22
H64127.06EA 2530 CZK
H64127.06 H64127.14 H64127.22
7-Bromo-1-heptene 97%
7-Bromo-1-heptene
Purity: 97% CAS No.: 4117-09-3 Molecular Formula: C7H13Br Formula Weight: 177.08 Flash Point: 58°(136°F) Physical Form: Liquid Density: 1.162 Refractive Index: 1.4660 Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 27°/1mm Beilstein Reference: 1740861 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD01631137
Vzorec: C₇H₁₃Br
Bod varu: 27 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,162
Bod vzplanutí: 58 °C (136 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631137
CAS číslo: 4117-09-3
ADR: 3,III