Tisk…
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-chloro-3-picoline
H64109.06 H64109.14
H64109.06EA 1510 CZK
H64109.06 H64109.14
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 29241-60-9 Molecular Formula: C6H5BrClN Formula Weight: 206.47 Physical Form: Solid Melting Point: 40-44° Beilstein Reference: 1562796 MDL No.: MFCD03095093
Vzorec: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Bod tání: 40…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095093
CAS číslo: 29241-60-9