3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64098.03
H64098.06
H64098.03EA
2560
CZK
H64098.03
H64098.06
3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid 98%
3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 162401-62-9
Molecular Formula: C12H12F2O4
Formula Weight: 258.22
Physical Form: Solid
Melting Point: 118-120°
Beilstein Reference: 11413145
MDL No.: MFCD04621687
Vzorec:
C₁₂H₁₂F₂O₄ Bod tání: 118…120 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04621687 CAS číslo: 162401-62-9 EINECS: 605-288-7 |