Tisk…
2-Hydrazinopyrazine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H64086.03 H64086.06
H64086.03EA 1830 CZK
H64086.03 H64086.06
2-Hydrazinopyrazine 98%
2-Hydrazinopyrazine
Purity: 98% CAS No.: 54608-52-5 Molecular Formula: C4H6N4 Formula Weight: 110.12 Physical Form: Solid Appearance: Yellow Melting Point: 109-113° Beilstein Reference: 606630 MDL No.: MFCD04114555
Vzorec: C₄H₆N₄
MW: 110,12 g/mol
Bod tání: 109…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114555
CAS číslo: 54608-52-5