Tisk…
2,5-Dichloropyrimidine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H64066.06 H64066.14 H64066.22
H64066.06EA 1600 CZK
H64066.06 H64066.14 H64066.22
2,5-Dichloropyrimidine 95%
2,5-Dichloropyrimidine
Purity: 95% CAS No.: 22536-67-0 Molecular Formula: C4H2Cl2N2 Formula Weight: 148.97 Flash Point: 107°(225°F) Physical Form: Powder Appearance: Off-white Melting Point: 48-55° Beilstein Reference: 110912 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00673131
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Bod tání: 48…55 °C
Bod vzplanutí: 107 °C (225 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673131
CAS číslo: 22536-67-0
ADR: 9,III