Tisk…
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64065.06 H64065.14
H64065.06EA 2840 CZK
H64065.06 H64065.14
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine 98%
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine
Purity: 98% CAS No.: 75806-86-9 Molecular Formula: C5H2BrClN2O2 Formula Weight: 237.44 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 175-179° Beilstein Reference: 147540 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD07368982
Vzorec: C₅H₂BrClN₂O₂
Bod tání: 175…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368982
CAS číslo: 75806-86-9
ADR: 6.1,III