Tisk…
methylcyklohexan ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A16057.0F A16057.AP
A16057.0FEA 2610 CZK
A16057.0F A16057.AP
methylcyklohexan ≥99%
methylcyklohexan
Vzorec: C₆H₁₁CH₃
MW: 98,19 g/mol
Bod varu: 101 °C
Bod tání: –126 °C
Hustota: 0,771
Bod vzplanutí: –4 °C (–25 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001497
CAS číslo: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM