1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromo-4-fluoronitrobenzene, 2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
H64045.14
H64045.22
H64045.14EA
1870
CZK
H64045.14
H64045.22
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene 95%
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene
Purity: 95%
CAS No.: 701-45-1
Molecular Formula: C6H3BrFNO2
Formula Weight: 220.00
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 2089367
MDL No.: MFCD00055433
Vzorec:
C₆H₃BrFNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00055433 CAS číslo: 701-45-1 EINECS: 211-855-6 |