Tisk…
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64044.03 H64044.06
H64044.03EA 2210 CZK
H64044.03 H64044.06
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrF₂O
Bod tání: 66…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258953
CAS číslo: 644985-24-0