2-Bromo-m-toluidine 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H64014.MD
H64014.03
H64014.MDEA
1350
CZK
H64014.MD
H64014.03
2-Bromo-m-toluidine 97+%
2-Bromo-m-toluidine
Purity: 97+%
CAS No.: 54879-20-8
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₈BrN MW: 186,05 g/mol Bod varu: 48 °C (0,03 mmHg) Hustota: 1,489 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD06411367 CAS číslo: 54879-20-8 ADR: 6.1,III |