Tisk…
3-Methyl-3-(p-toluenesulphonyloxymethyl)oxetane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64011.03 H64011.06
H64011.03EA 3920 CZK
H64011.03 H64011.06
3-Methyl-3-(p-toluenesulphonyloxymethyl)oxetane 98%
3-Methyl-3-(p-toluenesulphonyloxymethyl)oxetane
Purity: 98% CAS No.: 99314-44-0 Molecular Formula: C12H16O4S Formula Weight: 256.32 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 50-51° Beilstein Reference: 4441465 MDL No.: MFCD08275394
Vzorec: C₁₂H₁₆O₄S
Bod tání: 50…51 °C
MDL Number: MFCD08275394
CAS číslo: 99314-44-0